missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fyn Antibody (FYN-01), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18189209 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18189209 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18189209

Marca: Novus Biologicals NB500517AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Fyn Monoclonal specifically detects Fyn in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fyn
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon FYN-01
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Alias de gen EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, FYN oncogene related to SRC, FGR, YES, MGC45350, OKT3-induced calcium influx regulator, p59-Fyn, protein-tyrosine kinase fyn, Proto-oncogene c-Fyn, Proto-oncogene Syn, proto-oncogene tyrosine-protein kinase fyn, SLKc-syn protooncogene, src/yes-related novel, Src-like kinase, SYN, tyrosine kinase p59fyn(T), tyrosine-protein kinase Fyn
Símbolos de los genes FYN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Bacterial expressed recombinant fragment, corresponding to amino acids 7-176 of Human Fyn.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2534
Especificidad de la prueba The reacts with p59fyn (Fyn), a non receptor protein tyrosine kinase (59 kDa),which belongs to the Src family of cytoplasmic tyrosine kinases.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.