missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fyn Antibody (2A10), Novus Biologicals™

Código de producto. 18608605 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18608605 0.025 mL 0.03 ml
18113589 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18608605

Marca: Novus Biologicals NBP2375880.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Fyn Monoclonal specifically detects Fyn in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fyn
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 2A10
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
Formulación Ascites with 0.03% Sodium Azide
Alias de gen EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, FYN oncogene related to SRC, FGR, YES, MGC45350, OKT3-induced calcium influx regulator, p59-Fyn, protein-tyrosine kinase fyn, Proto-oncogene c-Fyn, Proto-oncogene Syn, proto-oncogene tyrosine-protein kinase fyn, SLKc-syn protooncogene, src/yes-related novel, Src-like kinase, SYN, tyrosine kinase p59fyn(T), tyrosine-protein kinase Fyn
Símbolos de los genes FYN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human FYN expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 61 kDa
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2534
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.