Learn More
FYB/ADAP/SLAP130 Antibody (S03-0H1), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200071536 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18676483 100 μg 100 microlitros
18615903 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18676483
Marca: Novus Biologicals NBP319640100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
FYB/ADAP/SLAP130 Monoclonal antibody specifically detects FYB/ADAP/SLAP130 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FYB/ADAP/SLAP130
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S03-0H1
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen ADAP, Adhesion and degranulation promoting adaptor protein, adhesion and degranulation-promoting adaptor protein, FYB-120/130SLAP-130FYN-binding protein (FYB-120/130), FYN binding protein, FYN-binding protein, FYN-T-binding protein, p120/p130, PRO0823, SLAP130, SLP-76-associated phosphoprotein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human FYB/ADAP/SLAP130 (Uniprot # O15117)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2533
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG