missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FXYD3 Antibody (OTI4E3), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18179894 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18179894 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18179894

Marca: Novus Biologicals NBP271219JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FXYD3 Monoclonal specifically detects FXYD3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FXYD3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4E3
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Chloride conductance inducer protein Mat-8, FXYD domain containing ion transport regulator 3, FXYD domain-containing ion transport regulator 3, Mammary tumor 8 kDa protein, MAT8MAT-8, Phospholemman-like, phospholemman-like protein, PLMLMGC111076
Símbolos de los genes FXYD3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human FXYD3 (NP_005962) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5349.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.