missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FXYD2 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18677762 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18677762 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18677762

Marca: Novus Biologicals NBP297415PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FXYD2 Polyclonal antibody specifically detects FXYD2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FXYD2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen ATP1C, ATP1G1ATPase, Na+/K+ transporting, gamma 1 polypeptide, FXYD domain containing ion transport regulator 2, FXYD domain-containing ion transport regulator 2, HOMG2, hypomagnesemia 2, renal, MGC12372, Na(+)/K(+) ATPase subunit gamma, Sodium pump gamma chain, sodium/potassium-transporting ATPase subunit gamma, Sodium-potassium-ATPase, gamma polypeptide
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human FXYD2 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 486
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.