missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FXR2 Antibody (1G2) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18210731 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18210731 0.025 mL 25 microlitros
18700694 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18210731 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB300259SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication

FXR2 Monoclonal specifically detects FXR2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FXR2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 1G2
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2500, Immunohistochemistry 20 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 20 ug/ml
N.º de referencia del gen P51116
Alias de gen FMR1L2, fragile X mental retardation syndrome-related protein 2, fragile X mental retardation, autosomal homolog 2, fragile X-mental retardation 1-like 2, FXR2P
Símbolos de los genes FXR2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant C-terminal fragment of human FXR2 (residues 414-658). [UniProt# P51116]
Peso molecular del antígeno 80 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Chromatin Research, Neurodegeneration, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9513
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.