missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FUT10 Antibody (003), DyLight 488 , Novus Biologicals™

Código de producto. 18591700 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18591700 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18591700

Marca: Novus Biologicals NBP289889G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

FUT10 Monoclonal antibody specifically detects FUT10 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FUT10
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 003
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen alpha 1,3-fucosyl transferase, alpha-(1,3)-fucosyltransferase 10, EC 2.4.1, EC 2.4.1.-, Fucosyltransferase 10, fucosyltransferase 10 (alpha (1,3) fucosyltransferase), Fucosyltransferase X, Fuc-TX, FucT-X, Galactoside 3-L-fucosyltransferase 10, MGC11141
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human FUT10 (Q6P4F1-1; Leu 32-Asp 479).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84750
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.