missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FUSIP1 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18052739 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18052739 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18052739

Marca: Novus Biologicals NBP297993UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FUSIP1 Polyclonal specifically detects FUSIP1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FUSIP1
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 40 kDa SR-repressor protein, FLJ43846, FUS interacting protein (serine-arginine rich) 1, FUS-interacting protein (serine-arginine rich) 2, FUS-interacting serine-arginine-rich protein 1, FUSIP1DKFZp686H0644, FUSIP2, neural-salient SR protein, NSSR, serine/arginine-rich splicing factor 10, serine-arginine repressor protein (40 kDa), SFRS13, SFRS13A, Splicing factor SRp38, splicing factor, arginine/serine-rich 13, Splicing factor, arginine/serine-rich 13ATLS-associated protein with Ser-Arg repeats, SR splicing factor 10, SRp38, SRrp40TLS-associated protein with SR repeats, TASR1TLS-associated SR protein, TASR2FUS interacting protein (serine/arginine-rich) 1, TASRFLJ30749, TLS-associated protein TASR, TLS-associated serine-arginine protein, TLS-associated serine-arginine protein 1, TLS-associated serine-arginine protein 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human FUSIP1 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10772
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.