missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FUS Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18710071 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18710071 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18710071

Marca: Novus Biologicals NB100561DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FUS Polyclonal antibody specifically detects FUS in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FUS
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 75 kDa DNA-pairing protein, ALS6, amyotrophic lateral sclerosis 6, FUS1, fused in sarcoma, fusion (involved in t(12;16) in malignant liposarcoma), fusion gene in myxoid liposarcoma, fusion, derived from t(12;16) malignant liposarcoma, fus-like protein, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein P2, HNRNPP2, Oncogene FUS, Oncogene TLS, POMp75, RNA-binding protein FUS, TLShnRNP-P2, Translocated in liposarcoma protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide which maps to a region between residues 400 and 450 of human fusion (involved in t(12;16) in malignant liposarcoma) using the numbering given in SwissProt entry P35637 (GeneID 2521).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2521
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.