missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
FUS Monoclonal antibody specifically detects FUS in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Gene Knock-Out,KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | FUS |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Gene Knock-Out, KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL0190 |
| Conjugado | PE |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | 75 kDa DNA-pairing protein, ALS6, amyotrophic lateral sclerosis 6, FUS1, fused in sarcoma, fusion (involved in t(12;16) in malignant liposarcoma), fusion gene in myxoid liposarcoma, fusion, derived from t(12;16) malignant liposarcoma, fus-like protein, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein P2, HNRNPP2, Oncogene FUS, Oncogene TLS, POMp75, RNA-binding protein FUS, TLShnRNP-P2, Translocated in liposarcoma protein |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P35637, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?