Learn More
Fumarylacetoacetate hydrolase Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00€ - 559.00€
Especificaciones
| Antígeno | Fumarylacetoacetate hydrolase |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18611128
|
Novus Biologicals
NBP2-48736-25ul |
25 μL |
369.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18675437
|
Novus Biologicals
NBP2-48736 |
0.1 mL |
559.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Fumarylacetoacetate hydrolase Polyclonal antibody specifically detects Fumarylacetoacetate hydrolase in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| Fumarylacetoacetate hydrolase | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Lipid and Metabolism | |
| PBS (pH 7.2), 40% Glycerol | |
| 2184 | |
| IgG | |
| Immunogen affinity purified |
| Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| beta-diketonase, EC 3.7.1.2, FAA, fumarylacetoacetase, Fumarylacetoacetate hydrolase, fumarylacetoacetate hydrolase (fumarylacetoacetase) | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: INLSVNLKGEGMSQAATICKSNFKYMYWTMLQQLTHHSVNGCNLRPGDLLASGTISGPEPENFGSMLELSWKGTKPIDLGNGQTRKFLLDGD | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |