missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fumarase Antibody (OTI1F10) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18159643 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18159643 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18159643

Marca: Novus Biologicals NBP270733

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Fumarase Monoclonal specifically detects Fumarase in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antígeno Fumarase
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F10
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from PBS (pH 7.3) with 8% Trehalose with No Preservative
Alias de gen EC 4.2.1.2, Fumarase, fumarate hydratase, fumarate hydratase, mitochondrial, HLRCC, LRCC, MCL, MCUL1
Símbolos de los genes FH
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human FH (NP_000134) produced in HEK293T cell.
Peso molecular del antígeno 50.2 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2271
Reconstitución Reconstitute with PBS (pH 7.3). To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, another round of desalting is highly recommended.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.