Descripción
- Accesorio
- Vista completa
- Vidrio (4 capas)
- Intervalo de temperatura: hasta 250 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Estufa UN30 |
| Temperatura (métrico) | Hasta 250 °C |
| Tipo | Puerta con vista completa |
| Material | Vidrio |