Learn More
3M™ Respirador de máscara facial completa reutilizable
Descripción
- Utilícelo como máscara de filtro único de presión negativa o como máscara facial para un respirador de aire eléctrico
- El puerto de sudor ayuda a proporcionar comodidad al usuario durante largos períodos de uso
- La visera proporciona un buen campo de visión y puede ser de policarbonato o material de alto calor
- Boca de filtro de ajuste lateral y máscara interior transparente para una visión hacia delante y hacia abajo correcta
- El filtro no interfiere con el diafragma de voz montado en la parte frontal para facilitar la comunicación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de conexión | Bayoneta y DIN |
| Color | Negro |
| Tipo de producto | Máscara facial completa |
| Tamaño | L |
| Modelo | FF-302 |
| Correa para el cuello | Sí |
| Tipo de suspensión | Tira de 5 puntos |