missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FUK Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18557353 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18557353 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18557353

Marca: Novus Biologicals H00197258D01P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FUK Polyclonal antibody specifically detects FUK in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FUK
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen NP_659496.2
Alias de gen EC 2.7.1.52, FLJ39408,1110046B12Rik, fucokinase, L-fucose kinase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno FUK (NP_659496.2, 1 a.a. - 1084 a.a.) full-length human protein. MEQPKGVDWTVIILTCQYKDSVQVFQRELEVRQKREQIPAGTLLLAVEDPEKRVGSGGATLNALLVAAEHLSARAGFTVVTSDVLHSAWILILHMGRDFPFDDCGRAFTCLPVENPEAPVEALVCNLDCLLDIMTYRLGPGSPPGVWVCSTDMLLSVPANPGISWDSFRGARVIALPGSPAYAQNHGVYLTDPQGLVLDIYYQGTEAEIQRCVRPDGRVPLVSGVVFFSVETAERLLATHVSPPLDACTYLGLDSGARPVQLSLFFDILHCMAENVTREDFLVGRPPELGQGDADVAGYLQSARAQLWRELRDQPLTMAYVSSGSYSYMTSSASEFLLSLTLPGAPGAQIVHSQVEEQQLLAAGSSVVSCLLEGPVQLGPGSVLQHCHLQGPIHIGAGCLVTGLDTAHSKALHGRELRDLVLQGHHTRLHGSPGHAFTLVGRLDSWERQGAGTYLNVPWSEFFKRTGVRAWDLWDPETLPAEYCLPSARLFPVLHPSRELGPQDLLWMLDHQEDGGEALRAWRASWRLSWEQLQPCLDRAATLASRRDLFFRQALHKARHVLEARQDLSLRPLIWAAVREGCPGPLLATLDQVAAGAGDPGVAARALACVADVLGCMAEGRGGLRSGPAANPEWMRPFSYLECGDLAAGVEALAQERDKWLSRPALLVRAARHYEGAGQILIRQAVMSAQHFVSTEQVELPGPGQWVVAECPARVDFSGGWSDTPPLAYELGGAVLGLAVRVDGRRPIGARARRIPEPELWLAVGPRQDEMTVKIVCRCLADLRDYCQPHAPGALLKAAFICAGIVHVHSELQLSEQLLRTFGGGFELHTWSELPHGSGLGTSSILAGTALAALQRAAGRVVGTEALIHAVLHLEQVLTTGGGWQDQVGGLMPGIKVGRSRAQLPLKVEVEEVTVPEGFVQKLNDHLLLVYTGKTRLARNLLQDVLRSWYARLPAVVQNAHSLVRQTEECAEGFRQGSLPLLGQCLTSYWEQKKLMAPGCEPLTVRRMMDVLAPHVHGQSLAGAGGGGFLYLLTKEPQQKEALEAVLAKTEGLGNYSIHLVEVDTQGLSLKLLGTEASTCCPFP
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 197258
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.