Learn More
FUK Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18426500 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18426500 25 μL 25 microlitros
18012734 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18426500
Marca: Novus Biologicals NBP18346725ul
Rabbit Polyclonal Antibody
FUK Polyclonal specifically detects FUK in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FUK
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen EC 2.7.1.52, FLJ39408,1110046B12Rik, fucokinase, L-fucose kinase
Símbolos de los genes FUK
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:HCMAENVTREDFLVGRPPELGQGDADVAGYLQSARAQLWRELRDQPLTMAYVSSGSYSYMTSSASEFLLSLTLPGAPGAQIVHSQV
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 197258
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only