missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FTSJ1 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30028524 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30028524 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30028524 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP326088MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FTSJ1 Polyclonal antibody specifically detects FTSJ1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FTSJ1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CDLIV, cell division protein, EC 2.1.1.-, FtsJ homolog 1 (E. coli), JM23, mental retardation, X-linked 44, mental retardation, X-linked 9, MRX44, Protein ftsJ homolog 1, putative ribosomal RNA methyltransferase 1, rRNA (uridine-2'-O-)-methyltransferase, SPB1MRX9, TRM7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human FTSJ1
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 24140
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.