Learn More
FTO Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications
218.00€ - 520.00€
Especificaciones
Antígeno FTO
Concentración 1.1 mg/mL
Dilución Western Blot 0.5 ug/ml, Immunohistochemistry reported in scientific literature (PMID 28205605), Immunoblotting reported in scientific literature (PMID 22019092)
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoblot
Clasificación Polyclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18118409
Ver documentos
Novus Biologicals
NB110-60935SS
0.025 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18791294
Ver documentos
Novus Biologicals
NB110-60935
0.1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
FTO Polyclonal specifically detects FTO in Human, Mouse, Chicken, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoblotting.
Especificaciones
Especificaciones
FTO
Western Blot 0.5 ug/ml, Immunohistochemistry reported in scientific literature (PMID 28205605), Immunoblotting reported in scientific literature (PMID 22019092)
Polyclonal
Rabbit
Lipid and Metabolism, Neuroscience
Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.1% Sodium Azide
alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO, EC 1.14.11.-, fat mass and obesity associated, Fat mass and obesity-associated protein, KIAA1752protein fto, MGC5149
FTO
IgG
Affinity Purified
60 kDa
1.1 mg/mL
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoblot
Unconjugated
RUO
Human, Mouse, Chicken, Primate
Q9C0B1
79068
A synthetic peptide within the C-terminal region (residues 400-505) of the human FTO protein. [Swiss-Prot# Q9C0B1]
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only