missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FTO Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18791294 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18791294 0.1 mL 0.10 ml
18118409 0.025 mL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18791294

Marca: Novus Biologicals NB11060935

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications

FTO Polyclonal specifically detects FTO in Human, Mouse, Chicken, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoblotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FTO
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoblot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 ug/ml, Immunohistochemistry reported in scientific literature (PMID 28205605), Immunoblotting reported in scientific literature (PMID 22019092)
Formulación Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.1% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9C0B1
Alias de gen alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO, EC 1.14.11.-, fat mass and obesity associated, Fat mass and obesity-associated protein, KIAA1752protein fto, MGC5149
Símbolos de los genes FTO
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide within the C-terminal region (residues 400-505) of the human FTO protein. [Swiss-Prot# Q9C0B1]
Peso molecular del antígeno 60 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79068
Especies diana Human, Mouse, Chicken, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.