missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FSHR Antibody (626717), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18058535 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18058535 0.5 mL 0.50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18058535 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB65591I

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FSHR Monoclonal antibody specifically detects FSHR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FSHR
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 626717
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen follicle stimulating hormone receptor, follicle-stimulating hormone receptor, Follitropin receptor, FSH receptor, FSH-R, LGR1FSHRO, MGC141667, MGC141668, ODG1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human FSH R, Accession # M65085
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2492
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.