Learn More
FSH beta Antibody (FSHb/1062), HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18676105 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18676105 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18676105 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP247734H
Mouse Monoclonal Antibody
FSH beta Monoclonal antibody specifically detects FSH beta in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FSH beta
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon FSHb/1062
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen follicle stimulating hormone, beta polypeptide, Follicle-stimulating hormone beta subunit, Follitropin beta chain, follitropin subunit beta, follitropin, beta chain, FSH-B, FSH-beta
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length FSH beta sub-unit (Uniprot: P01225)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2488
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ