Learn More
FSH beta Antibody (FSHb/1062), DyLight 755, Novus Biologicals™
Código de producto. 18753362 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18753362 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18753362
Marca: Novus Biologicals NBP247734IR
Mouse Monoclonal Antibody
FSH beta Monoclonal antibody specifically detects FSH beta in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FSH beta
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon FSHb/1062
Conjugado DyLight 755
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen follicle stimulating hormone, beta polypeptide, Follicle-stimulating hormone beta subunit, Follitropin beta chain, follitropin subunit beta, follitropin, beta chain, FSH-B, FSH-beta
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length FSH beta sub-unit (Uniprot: P01225)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2488
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ