missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FSBA Antibody (FSBA 2F5/5), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18726862 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18726862 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18726862 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1002656UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FSBA Monoclonal antibody specifically detects FSBA in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FSBA
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon FSBA 2F5/5
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 5'-(4-(fluorosulfonyl)benzoyl)adenosine, 5'-(4-fluorosulfonylbenzoyl)adenosine, 5'-FSBA, p-fluorosulfonylbenzoyl-5'-adenosine
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Fluorylsulponylbenzoyladenosine (FSBA)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Epitope Tags
Primario o secundario Primary
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.