Learn More
Fructosyl amino acid oxidase Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18489380 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18489380 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18489380
Marca: Novus Biologicals NBP177782PCP
Sheep Polyclonal Antibody
Fructosyl amino acid oxidase Polyclonal antibody specifically detects Fructosyl amino acid oxidase in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Fructosyl amino acid oxidase
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen EC=1.5.3.-, FAOX-C
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Fructosyl amino acid oxidase [from Corynebacterium sp. Expressed in E.coli] (Uniprot: Q8RIU8)
Método de purificación Multi-step
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG