Learn More
Novus Biologicals™ Frizzled-9 Antibody (vantictumab) - IgG2SA, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200085838 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30047304 1 mg 1 miligramo
30044615 50 μg 50 microgramos
30046607 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30047304 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP3282651mg
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Human Monoclonal Antibody
Frizzled-9 Monoclonal antibody specifically detects Frizzled-9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Frizzled-9
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon vantictumab
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
Alias de gen CD349, CD349 antigen, frizzled (Drosophila) homolog 9, frizzled homolog 9 (Drosophila), frizzled-9, fz-9, FZD3fzE6, FzE6, hFz9
Especie del huésped Human
Inmunógeno FZD
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8326
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG2