Learn More
Frizzled-4 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18683967 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18683967 25 μL 25 microlitros
18264663 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18683967
Marca: Novus Biologicals NBP25780725ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Frizzled-4 Polyclonal specifically detects Frizzled-4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Frizzled-4
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen CD344, CD344 antigen, EVR1, exudative vitreoretinopathy 1, FEVR, frizzled (Drosophila) homolog 4, frizzled homolog 4 (Drosophila), frizzled-4, Fz-4, FZD4S, FzE4, GPCR, hFz4, MGC34390, WNT receptor frizzled-4
Símbolos de los genes FZD4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:PVLKEFGFAWPESLNCSKFPPQNDHNHMCMEGPGDEEVPLPHKTPIQPGEECHSVGTNSDQYIWVKRSLNCVLKCGYDAGLYSRSA
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8322
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only