Learn More
Vileda Professional™ Swep Duo Plus Mop Frame
Código de producto. 17882476
Change view
Click to view available options
Esterilizables en autoclave:
Esterilizable en autoclave
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Esterilizables en autoclave unitSize
17882476 Esterilizable en autoclave paquete de 10
1 options
Código de producto. 17882476
Marca: Vileda Professional™ 137878
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
For use in all sectors and building types. Vileda Professional Swep Duo Plus Mop Frame is suitable for both horizontal and vertical surfaces, and is efficient even in corners and other hard-to-reach spaces.
  • Built-in lever designed to allow hands free removal of used mop heads
  • Double sided that works with all core and specialist application
  • Reinforced swivel joint part
  • Trapezoidal shape for easy cleaning of corners
  • Attaches to extendable handles (Recommended Aluminum telescopic handle - 119966)
  • Lightweight and ergonomic
Especificaciones
Tipo de producto Mop Frame
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tamaño 50 cm (19.7 in.)
Para utilizar con (equipo) Telescopic Handle, Aluminum Handle
Para utilizar con (aplicación) Floors, Walls and Ceilings, ISO 5, LAR, Production, Labs