Learn More
Vileda Professional™ Roll-O-Matic™ Self-Wringing Mops
Código de producto. 17852456
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Aluminio
Dimensiones:
48 x 10 in
48 x 14 in
De 58,5 a 76,25 x 14 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17852456
Marca: Vileda Professional™ 122910
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Suitable for all controlled environments.
  • Mop with built-in wringer
  • Wringer built into handle, eliminating need for expensive and bulky wringer
  • Improved components eliminate sharp edges and provide for excellent refill retention
  • Fits all original and advanced technology Roll-O-Matic approved refills
  • Ergonomic grip
Especificaciones
Dimensiones De 58,5 a 76,25 x 14 in
Tipo de producto Extendable Mop
Tipo de cabezal Sponge Mop Head, Straight
Color Azul
Longitud (imperial) 58.5 to 76.25 in.
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Anchura (imperial) 14 in.
Incluye Color Coding Tabs and Ergonomic Grip, Extendable Handle
Para utilizar con (equipo) Roll-O-matic Self Wringing Cleanroom Mops
Para utilizar con (aplicación) For use on floors, walls, and ceilings in cleanroom environments. Ideal for the pull-and-lift cleaning technique
Material Aluminio