Learn More
Vileda Professional™ CE Trolley 6L Bucket
Código de producto. 17812466
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17812466 6 L paquete de 10
1 options
Código de producto. 17812466
Marca: Vileda Professional™ 120942
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Color coding clips.
For use with CE Bucket Trolley or CE Pre-Prepared Trolley
  • Material: Polypropylene
  • Autoclavable
  • 10/Cs.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 6 L