Learn More
Hach Lange™ Sobres de reactivos en polvo de cloro libre
Código de producto. p-8009395
Change view
Click to view available options
temp:
De 0,02 a 2,00 mg/l de Cl2
De 0,1 a 10,0 mg/l de Cl2
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. temp unitSize
12022662 De 0,1 a 10,0 mg/l de Cl2 cada uno
10307182 De 0,02 a 2,00 mg/l de Cl2 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12022662 Proveedor Hach Lange™ N.º de proveedor 1407099
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sobres de reactivos en polvo para cloro libre Hach Lange, intervalo: de 0,02 a 2,00 mg/l de Cl2, certificaciones/conformidad: Conforme con EPA, para uso en: Determinación de cloro libre, todos excepto DR/3000, DR/2000, especificaciones de parámetros: Cloro libre, dióxido de cloro, cantidad: 100Pack
Sobres de reactivos en polvo para cloro libre Hach Lange, intervalo: de 0,02 a 2,00 mg/l de Cl2, certificaciones/conformidad: Conforme con EPA, para uso en: Determinación de cloro libre, todos excepto DR/3000, DR/2000, especificaciones de parámetros: Cloro libre, dióxido de cloro, cantidad: 100Pack
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con la EPA
Volumen (métrico) 25 mL
Formato Polvo
Para utilizar con (aplicación) Determinación de cloro libre
Para utilizar con (equipo) Generalmente, el DR 5000 realiza los mismos métodos que el DR/4000. El DR 2800 realiza los mismos métodos que el DR 2700, DR/2500 y DR/2400.
Especificaciones de parámetros Cloro, libre
Cantidad 100/paq.
temp De 0,1 a 10,0 mg/l de Cl2
Requisitos de almacenamiento De 10 °C a 25 °C
Método de prueba 8021, DPD
Tipo Sobres de reactivos en polvo de cloro libre
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DPD Free Chlorine Reagent
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: di-Sodium hydrogen phosphate, N,N-Diethylphenylendiammoniumsalt, Ethylenedinitrilotetraacetic acid