Learn More
Hach Lange™ Sobres de reactivos en polvo de cloro libre
Código de producto. 10307182
Change view
Click to view available options
temp:
De 0,02 a 2,00 mg/l de Cl2
De 0,1 a 10,0 mg/l de Cl2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp unitSize
10307182 De 0,02 a 2,00 mg/l de Cl2 cada uno
12022662 De 0,1 a 10,0 mg/l de Cl2 cada uno
2 options
Código de producto. 10307182
Marca: Hach Lange™ 2105569
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sobres de reactivos en polvo para cloro libre Hach Lange, intervalo: de 0,02 a 2,00 mg/l de Cl2, certificaciones/conformidad: Conforme con EPA, para uso en: Determinación de cloro libre, todos excepto DR/3000, DR/2000, especificaciones de parámetros: Cloro libre, dióxido de cloro, cantidad: 100Pack
Sobres de reactivos en polvo para cloro libre Hach Lange, intervalo: de 0,02 a 2,00 mg/l de Cl2, certificaciones/conformidad: Conforme con EPA, para uso en: Determinación de cloro libre, todos excepto DR/3000, DR/2000, especificaciones de parámetros: Cloro libre, dióxido de cloro, cantidad: 100Pack
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con la EPA
Volumen (métrico) 10 mL
Formato Polvo
Para utilizar con (aplicación) Determinación de cloro libre
Para utilizar con (equipo) Todos excepto DR/3000, DR/2000
Especificaciones de parámetros Cloro libre, dióxido de cloro
Cantidad 100/paq.
temp De 0,02 a 2,00 mg/l de Cl2
Requisitos de almacenamiento De 10 °C a 25 °C
Método de prueba 8021, DPD
Tipo Sobres de reactivos en polvo de cloro libre
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DPD Free Chlorine Reagent
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: di-Sodium hydrogen phosphate, Salt of N,N-Diethyl-p-Phenylenediamine, Ethylenedinitrilotetraacetic