missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Frataxin Mouse anti-Human, Clone: 1.00E+12, Novus Biologicals™

Código de producto. 18203502 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18203502 50 μL 50 microlitros
18212562 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18203502

Marca: Novus Biologicals NBP25947850UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Frataxin Monoclonal specifically detects Frataxin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Frataxin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1000000000000
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 1:10-1:1076, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100
Formulación Liquid. In PBS (pH 7.4), 10% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen CyaY, EC 1.16.3.1, FA, FARRmitochondrial, frataxin, Friedreich ataxia, Friedreich ataxia protein, Fxn, X25MGC57199
Símbolos de los genes FXN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Frataxin (42-210aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diabetes Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2395
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.