missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FRA-1/FOSL1 Antibody (OTI12F9), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18133712 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18133712 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18133712 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP271351AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FRA-1/FOSL1 Monoclonal specifically detects FRA-1/FOSL1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FRA-1/FOSL1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI12F9
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen FOS-like antigen 1, FOS-like antigen-1, fos-related antigen 1, FRA, fra-1, FRA1
Símbolos de los genes FOSL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full-length protein expressed in 293T cell transfected with human FRA-1/FOSL1 expression vector.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8061.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.