missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FPRP/PTGFRN Antibody (998107) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™

Código de producto. 18587286 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18587286 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18587286

Marca: Novus Biologicals FAB100431X

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FPRP/PTGFRN Monoclonal antibody specifically detects FPRP/PTGFRN in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FPRP/PTGFRN
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 998107
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD315, CD9P-1, FPRP, PTGFRN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human FPRP/PTGFRN, Pro27-Pro832, Accession # Q9P2B2
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5738
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.