Learn More
FPRL1/FPR2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00€ - 513.00€
Especificaciones
| Antígeno | FPRL1/FPR2 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18426851
|
Novus Biologicals
NBP1-90180 |
0.1 mL |
513.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18491982
|
Novus Biologicals
NBP1-90180-25ul |
25 μL |
369.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
FPRL1/FPR2 Polyclonal antibody specifically detects FPRL1/FPR2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| FPRL1/FPR2 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| GPCR, Immunology | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| 2358 | |
| IgG | |
| Immunogen affinity purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| ALXR, FMLP-R-II, FMLPX, formyl peptide receptor 2, Formyl peptide receptor-like 1RFP, FPR2A, FPRH1FMLP-related receptor I, FPRL1LXA4 receptor, HM63FPRH2, Lipoxin A4 receptor, lipoxin A4 receptor (formyl peptide receptor related), LXA4RFMLP-R-I, N-formyl peptide receptor 2 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: DTYCTFNFASWGGTPEERLKVAITMLTARG | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |