missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FPR1 Antibody (350418), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18587637 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18587637 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18587637 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB3744D

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FPR1 Monoclonal antibody specifically detects FPR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FPR1
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 350418
Conjugado DyLight 350
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen fMet-Leu-Phe receptor, FMLP, fMLP receptor, formyl peptide receptor 1, FPRfMet-Leu-Phe receptor, N-formyl peptide receptor, N-formylpeptide chemoattractant receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human FPR1, Met1-Lys350, Accession # NP_002020
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Immunology, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2357
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.