Descripción
- Pueden usarse en soluciones acuosas y en casi todos los disolventes orgánicos que se suelen usar en la cromatografía líquida de macromoléculas, con solo las siguientes excepciones: hidrocarburos clorados, acetona y otras cetonas, ésteres alifáticos y fenol
- No se deben usar con soluciones que contengan más de un 10 % de NaOH, un 10 % de HCI u otros ácidos minerales fuertes o un 5 % de ácido acético
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Junta tórica |
| Temperatura máx. (métrico) | De 4 °C a 40 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Columnas HiScale |
| Cantidad de embalaje | 2/pack |
| Para utilizar con | Columnas HiScale |
| Longitud global (métrico) | 26 mm |
| Material | FKM y FPM |