Learn More
Cytiva Junta tórica de FPM/FKM
Código de producto. 12445690 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
26 mm
48 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Longitud global (métrico) unitSize
12445690 26 mm paquete de 2
12455690 48 mm paquete de 2
2 options
Código de producto. 12445690
Marca: Cytiva 28966654
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con columnas HiScale
  • Pueden usarse en soluciones acuosas y en casi todos los disolventes orgánicos que se suelen usar en la cromatografía líquida de macromoléculas, con solo las siguientes excepciones: hidrocarburos clorados, acetona y otras cetonas, ésteres alifáticos y fenol
  • No se deben usar con soluciones que contengan más de un 10 % de NaOH, un 10 % de HCI u otros ácidos minerales fuertes o un 5 % de ácido acético
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Junta tórica
Temperatura máx. (métrico) De 4 °C a 40 °C
Para utilizar con (aplicación) Columnas HiScale
Cantidad de embalaje 2/pack
Para utilizar con Columnas HiScale
Longitud global (métrico) 26 mm
Material FKM y FPM