missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FOXQ1 Antibody (OTI4D9), Novus Biologicals™

Código de producto. 18139137 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18139137 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18139137 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP245736

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ensure accurate, reproducible results in Western Blot, Immunohistochemistry

FOXQ1 Monoclonal specifically detects FOXQ1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FOXQ1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4D9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS (pH 7.3), 1.0% BSA and 50% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen forkhead box Q1, Hepatocyte nuclear factor 3 forkhead homolog 1, HFH-1, HFH1forkhead box protein Q1, HNF-3/forkhead-like protein 1, winged helix/forkhead transcription factor
Símbolos de los genes FOXQ1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 11-295 of human FOXQ1(NP_150285) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 94234
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.