missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ FoxP4 Antibody (PCRP-FOXP4-1A10) [DyLight 680], Novus Biologicals™

Código de producto. 30062244 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30062244 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30062244 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP327047FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FoxP4 Monoclonal antibody specifically detects FoxP4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FoxP4
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-FOXP4-1A10
Conjugado DyLight 680
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen FKHLA, FLJ40908, FLJ44184, fork head-related protein like A, Fork head-related protein-like A, forkhead box P4, forkhead box protein P4, hFKHLA, winged-helix repressor FOXP4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa302-541) of human FoxP4 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 116113
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.