Learn More
FoxP3 Mouse anti-Human, BB700, Clone: 236A/E7, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
267.80€ - 528.68€
Especificaciones
| Antígeno | FoxP3 |
|---|---|
| Clon | 236A/E7 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Brilliant Blue 700 (BB700) |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15865129
|
BD Biosciences
566527 |
25 Tests |
268.00€ 267.80€ / cada uno Ahorro 0.20€ 0.08% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15855129
|
BD Biosciences
566526 |
100 Tests |
530.00€ 528.68€ / cada uno Ahorro 1.32€ 0.25% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
FoxP3 Monoclonal antibody specifically detects FoxP3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
| FoxP3 | |
| Flow Cytometry | |
| Brilliant Blue 700 (BB700) | |
| RUO | |
| IgG1 κ | |
| Refrigerate (2 to 8°C) |
| 236A/E7 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary | |
| FoxP3 |