Learn More
FoxP3 Mouse anti-Human, BB700, Clone: 236A/E7, BD Horizon™
Código de producto. 15855129
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
15855129 100 Tests cada uno
15865129 25 Tests cada uno
2 options
Código de producto. 15855129
Marca: BD Biosciences 566526
Mouse Monoclonal Antibody
FoxP3 Monoclonal antibody specifically detects FoxP3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FoxP3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 236A/E7
Conjugado Brilliant Blue 700 (BB700)
Especie del huésped Mouse
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba FoxP3
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Isotype IgG1 κ