missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FoxP3 Antibody (FOXP3/8015R), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18628154 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18628154 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18628154 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320942F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

FoxP3 Monoclonal antibody specifically detects FoxP3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FoxP3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon FOXP3/8015R
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen AIID, AIIDMGC141961, DIETER, forkhead box P3, Forkhead Box Protein P3, FOXP3delta7, immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked, Immunodeficiency, Polyendocrinopathy, Enteropathy, X-Linked, IPEX, JM2, MGC141961, MGC141963, PIDX, PIDXMGC141963, Scurfin, XPID, XPIDpolyendocrinopathy, enteropathy, X-linked
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa300-431) of human FoxP3 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Chromatin Research, Immunology, Regulatory Immunology, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50943
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.