missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FoxP3 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18747473 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18747473 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18747473

Marca: Novus Biologicals NB10039002AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FoxP3 Polyclonal specifically detects FoxP3 in Human, Mouse, Rat, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoblotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FoxP3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoblot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoblotting
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen AIID, AIIDMGC141961, DIETER, forkhead box P3, Forkhead Box Protein P3, FOXP3delta7, immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked, Immunodeficiency, Polyendocrinopathy, Enteropathy, X-Linked, IPEX, JM2, MGC141961, MGC141963, PIDX, PIDXMGC141963, Scurfin, XPID, XPIDpolyendocrinopathy, enteropathy, X-linked
Símbolos de los genes FOXP3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A peptide corresponding to amino acids 43-100 of mouse FOXP3. [Swiss-Prot# Q99JB6]
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Chromatin Research, Immunology, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50943
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.