missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FoxP3 Antibody (3G3) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18045784 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18045784 0.025 mg 25 microgramos
18759743 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18045784 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10056582SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication

FoxP3 Monoclonal specifically detects FoxP3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FoxP3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 3G3
Concentración 1.0 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 - 5 ug/mL, Flow Cytometry 100 ng/ 10^6 cells in 50 uL
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9BZS1
Alias de gen AIID, AIIDMGC141961, DIETER, forkhead box P3, Forkhead Box Protein P3, foxp3 flow, foxp3 flow cytometry, FOXP3delta7, immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked, Immunodeficiency, Polyendocrinopathy, Enteropathy, X-Linked, IPEX, JM2, MGC141961, MGC141963, PIDX, PIDXMGC141963, scurfin, XPID, XPIDpolyendocrinopathy, enteropathy, X-linked
Símbolos de los genes FOXP3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full-length His-tagged murine FOXP3 was used as the immunogen. The precise epitope is not known, but it has been mapped to the N-terminal portion of the protein (NP_001107849).
Peso molecular del antígeno 47 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Chromatin Research, Immunology, Regulatory Immunology, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50943
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.