missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FoxP3 Antibody (3G3), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18735840 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18735840 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18735840 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10056582AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FoxP3 Monoclonal antibody specifically detects FoxP3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FoxP3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 3G3
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AIID, AIIDMGC141961, DIETER, forkhead box P3, Forkhead Box Protein P3, FOXP3delta7, immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked, Immunodeficiency, Polyendocrinopathy, Enteropathy, X-Linked, IPEX, JM2, MGC141961, MGC141963, PIDX, PIDXMGC141963, Scurfin, XPID, XPIDpolyendocrinopathy, enteropathy, X-linked
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full-length His-tagged murine FOXP3 was used as the immunogen. The precise epitope is not known, but it has been mapped to the N-terminal portion of the protein (NP_001107849).
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Chromatin Research, Immunology, Regulatory Immunology, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50943
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.