missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FoxP2 Antibody (CL5312) [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™

Código de producto. 30304562 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30304562 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30304562

Marca: Novus Biologicals NBP261413AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FoxP2 Monoclonal antibody specifically detects FoxP2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FoxP2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL5312
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CAG repeat protein 44, CAGH44TNRC10forkhead box protein P2, DKFZp686H1726, forkhead box P2, forkhead/winged-helix transcription factor, SPCH1, trinucleotide repeat containing 10, Trinucleotide repeat-containing gene 10 protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from O15409, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 93986
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.