missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FoxP1 Antibody (837016) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30172905 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30172905 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30172905 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB45341JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FoxP1 Monoclonal antibody specifically detects FoxP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Simple Western,Flow Cytometry (Intracellular Staining),Immunocytochemistry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FoxP1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 837016
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ23741, fork head-related protein like B, forkhead box P1, forkhead box protein P1, glutamine-rich factor 1, hFKH1B, HSPC215, MGC12942, MGC88572, MGC99551, QRF112CC4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human FoxP1, Lys548-Glu677, Accession # Q9H334
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27086
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.