Learn More
FOXO4 Antibody (OTI1A4), PE, Novus Biologicals™
Código de producto. 30028029 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30028029 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30028029 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP271198PE
Mouse Monoclonal Antibody
FOXO4 Monoclonal antibody specifically detects FOXO4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FOXO4
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A4
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS
Alias de gen AFX, AFX1myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax (Drosophila) homolog),translocated to, 7, Fork head domain transcription factor AFX1, forkhead box O4, forkhead box protein O4, MLLT7MGC120490, myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog, Drosophila),translocated to, 7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 206-505 of human FOXO4 (NP_005929) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4303
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1