missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FOXO4 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18743024 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18743024 0.025 mg 0.03 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18743024

Marca: Novus Biologicals NBP1771750.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FOXO4 Polyclonal specifically detects FOXO4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FOXO4
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5-1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 10-20 μg/mL, Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunocytochemistry 10 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_005929
Alias de gen AFX, AFX1myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax (Drosophila) homolog);translocated to, 7, Fork head domain transcription factor AFX1, forkhead box O4, forkhead box protein O4, MLLT7MGC120490, myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog, Drosophila);translocated to, 7
Símbolos de los genes FOXO4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human FOXO4. The immunogen is located within amino acids 50 - 100 of FOXO4. Amino Acid Squence: LPSRLPEPAGGPQPG
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4303
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.